Fontos dokumentumok
D193
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate
≥97% (NMR), solid, polyamine biosynthesis inhibitor
Szinonimák:
2-(Difluoromethyl)ornithine hydrochloride hydrate, DFMO hydrochloride hydrate, Eflornithine hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate, solid, ≥97% (NMR)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (NMR)
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ODC1(4953)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research