Fontos dokumentumok
M2727
Mexiletine hydrochloride
≥98% (GC), powder, sodium channel blocker
Szinonimák:
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-aminopropane hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Mexiletine hydrochloride, powder
Teszt
≥98% (GC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
kezdeményező
Boehringer Ingelheim
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
- expressed in chinese hamster ovary cells
- in human embryonic kidney (HEK) cells for whole cell patch-clamp studies
- electrophysiology studies in HEK cells expressing Nav1.7 protein
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?