Fontos dokumentumok
SML0301
Hymeglusin
from Fusarium sp., ≥98% (HPLC), powder, HMG-CoA synthase inhibitor
Szinonimák:
(2E, 4E, 7R)-11-[(2R,3R)-3-(Hydroxymethyl)-4-oxooxetan-2-yl]-3,5,7-trimethylundeca-2,4-dienoic acid, Antibiotic 1233A, F-244, L-659,699
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Hymeglusin, ≥98% (HPLC), from Fusarium sp.
biológiai forrás
Fusarium sp.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](C1=O)CO)CCCC[C@H](C\C(=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)C
InChI
1S/C18H28O5/c1-12(8-13(2)9-14(3)10-17(20)21)6-4-5-7-16-15(11-19)18(22)23-16/h9-10,12,15-16,19H,4-8,11H2,1-3H3,(H,20,21)/b13-9+,14-10+/t12-,15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODCZJZWSXPVLAW-KXCGKLMDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)