Fontos dokumentumok
M2140
1-Decanoyl-rac-glycerol
≥99%
Szinonimák:
Monocaprin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
funkcionális csoport
ketone
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKUNXBRZDFMZOK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Novel LC/MS/MS and High-Throughput Mass Spectrometric Assays for Monoacylglycerol Acyltransferase Inhibitors.: This research presents advanced assays for screening inhibitors of monoacylglycerol acyltransferase, with implications for metabolic disease treatment. 1-Decanoyl-rac-glycerol is a key compound in the study (Qi J et al., 2017).
- Optimized reverse micelle surfactant system for high-resolution NMR spectroscopy of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids.: The paper describes a novel surfactant system using 1-Decanoyl-rac-glycerol, which improves the NMR spectroscopy of proteins and nucleic acids, offering better resolution and reduced viscosity (Dodevski I et al., 2014).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)