Fontos dokumentumok
211280
Sigma-Aldrich
Capsazepine
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Szinonimák:
Capsazepine, N-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2H-2-benzazepine-2-carbothioamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H21ClN2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: soluble
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A competitive antagonist of Capsaicin (Cat. No. 211274) and resiniferatoxin. Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
A competitive antagonist of the sensory neuron excitants capsaicin (Cat. No. 211274) and resiniferatoxin (Cat. No. 553975). Capsazepine (1 µM) blocks capsaicin (60 nM) stimulated firing of C-fibers.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
A competitive antagonist of Capsaicin and resiniferatoxin
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Egyéb megjegyzések
Fox, A.J., et al. 1995. Neuroscience 67, 741.
Ellis, J.L., and Undem, B.J. 1994. J. Pharmacol. Exp. Ther. 268, 85.
Walpole, C.S.J., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1942.
Szallasi, A., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Therap.267, 728.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3