Merck
M1692
Sigma-Aldrich
MRS 1845
≥95% (HPLC), solid
Szinonimák:
N-Propargylnitrendipene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22N2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C21H22N2O6/c1-6-11-22-13(3)17(20(24)28-5)19(18(14(22)4)21(25)29-7-2)15-9-8-10-16(12-15)23(26)27/h1,8-10,12,19H,7,11H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BITHABUTZRAUGT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Store-operated calcium (SOC) channel inhibitor.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Bo-Hong Lin et al.
Environmental toxicology, 31(11), 1293-1306 (2016-10-19)
Smoking increases the risk of cardiovascular disorders and leads to damage caused by inflammation and oxidative stress. The actin cytoskeleton is a key player in the response to inflammatory stimuli and is an early target of cellular oxidative stress. The
Rolando Berlinguer-Palmini et al.
PloS one, 8(11), e82180-e82180 (2013-12-07)
Limited information is available on the brain expression and role of GPR35, a Gi/o coupled receptor activated by kynurenic acid (KYNA). In mouse cultured astrocytes, we detected GPR35 transcript using RT-PCR and we found that KYNA (0.1 to 100 µM)