Fontos dokumentumok
CLS3825
Corning® 384 well plates
white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Szinonimák:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
material
clear wells
flat bottom
white bottom
white polystyrene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
pack of 10
case of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3825
méret
384 wells
lyuktérfogat
50 μL
szín
white
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
  • Corning® 384 well plates, Low Volume 384-well White Flat Bottom Polystyrene is applicable for homogenous luminescent and homogeneous time resolved fluorescenc (HTRF) assays.
  • Not Treated Microplate without lid and not sterile
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)