Fontos dokumentumok
L6135
Lectin from Arachis hypogaea (peanut)
biotin conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
PNA, Peanut agglutinin
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
biotin conjugate
Minőségi szint
form
lyophilized powder
molekulatömeg
120 kDa
összetétel
Protein, ≥80% Lowry
a címkézés mértéke
~3 mol biotin per mol protein
technika/technikák
blood typing: suitable
fractionation: suitable
oldhatóság
water: 1.00-1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in enzyme-linked micro plate assay to detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
- in Immunohistochemical double staining
- Immunohistochemical double staining for the detection of germinal centers
- in enzyme-linked microplate assayto detect β-D-galactose-N-acetylglucosamine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3