Fontos dokumentumok
M1255
Calcein Blue
Powder
Szinonimák:
4-Methylumbelliferone-8-methyliminodiacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Calcein Blue, fluorescent dye
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to light yellow
oldhatóság
1 M NaOH: 50 mg/mL
fluoreszcencia
λex 322 nm; λem 445 nm in methanol
alkalmasság
suitable for indicator for EDTA titration
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c(O)ccc12
InChI
1S/C15H15NO7/c1-8-4-14(22)23-15-9(8)2-3-11(17)10(15)5-16(6-12(18)19)7-13(20)21/h2-4,17H,5-7H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJPSHDMGSVVHFA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.