Fontos dokumentumok
C1359
Calcein AM solution
≥90% purity (HPLC), solution
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Calcein AM solution, 4 mM in DMSO, ≥90% (HPLC), solution
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solution
koncentráció
4 mM in DMSO
technika/technikák
titration: suitable
szín
colorless
white to off-white
λmax
491-497 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.