Fontos dokumentumok
B7148
Buspirone hydrochloride
≥99% (TLC), powder, 5-HT1A serotonin receptor agonist
Szinonimák:
N-[4-[4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Buspirone hydrochloride,
Forma
powder
Minőségi szint
kezdeményező
Bristol-Myers Squibb
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HTR1A(3350)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience