Fontos dokumentumok
M1134
L-(−)-Mannose
≥99% (GC)
Szinonimák:
L-Mannopyranose
Teszt
≥99% (GC)
form
powder
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
beige
mp
129-131 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC[C@@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-JFNONXLTSA-N
WGK
WGK 3