Fontos dokumentumok
A7510
Adenosine 5′-Triphosphatase from porcine cerebral cortex
lyophilized powder, ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
Szinonimák:
ATP phosphohydrolase, ATPase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine cerebral cortex
Minőségi szint
leírás
Sodium and Potassium-Activated
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
összetétel
Protein, 5.0-25.0% biuret
technika/technikák
inhibition assay: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... ATP1A1(397481) , ATP1B1(396898)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
inhibitor
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3