Fontos dokumentumok
M4824
Sigma-Aldrich
Myosin Light Chain from human heart
Szinonimák:
Myosin from human heart
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.61
biológiai forrás
human heart
Minőségi szint
Forma
lyophilized
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Fizikai forma
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)