Fontos dokumentumok
N8141
4-Nitroquinoline N-oxide
≥98%
Szinonimák:
4-NQO, 4-Nitroquinoline 1-oxide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98%
szín
yellow to brown
mp
154-156 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: soluble, clear to hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c2ccccc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.