Y0000378
Mitomycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Mitomycin C
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mitomycin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21[C@]([C@H]4N[C@H]4C2)([C@@H](C3=C1C(=O)C(=C(C3=O)N)C)COC(=O)N)OC
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)