P7612
Greiner CELLSTAR® dish
diam. × H 100 mm × 20 mm, vented
Szinonimák:
cell culture dish, cell culture plate, cell culture plates, Greiner CELLSTAR® cell culture dishes
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene
round
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
case of 360 ea (Internal packs of 15)
gyártó/kereskedő neve
Greiner CELLSTAR® 664160
átmérő × Ma
100 mm × 20 mm
edénykapacitás
100 mL
edényátmérő
100 mm
külső felület
58 cm^2
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Greiner CELLSTAR™ dishes are manufactured from highly transparent crystal clear polystyrene for optimal microscopic examinations.
- Surface treated for optimal cell attachment and maximum cell proliferation.
- Vented - to facilitate optimal gas exchange.
- Dishes are stackable and provide a convenient space-saving option.
- Free from detectable RNA, DNA, endotoxins, and human DNA.
- Pyrogen-free and non-cytotoxic.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)