L6155
Latex beads, carboxylate-modified, streptavidin-labeled, blue
buffered aqueous suspension, 0.25 μm mean particle size
About This Item
Javasolt termékek
form
buffered aqueous suspension
Minőségi szint
összetétel
Solids, 1.0%
átlagos részecskeméret
0.25 μm
Alkalmazás
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3