L0280
Latex beads, amine-modified polystyrene, fluorescent blue
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
Méret kiválasztása
31 800,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
31 800,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
aqueous suspension
Minőségi szint
összetétel
Solids, 2.5%
technika/technikák
cell based assay: suitable
átlagos részecskeméret
2.0 μm
fluoreszcencia
λex ~360 nm; λem ~420 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
Alkalmazás
- as inert beads to study the role of autophagy proteins in LC3-associated phagosome (LAP) maturation[1]
- in the culturing of peritoneal cells for phagocytic latex bead assay ex vivo[2]
- in the preparation of LAP stimuli coated beads[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?