L3280
Latex beads, carboxylate-modified polystyrene, fluorescent red
aqueous suspension, 0.5 μm mean particle size
Szinonimák:
Carboxylate Polystyrene Beads, Fluorescent Latex Beads
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous suspension
Minőségi szint
összetétel
Solids, 2.5%
technika/technikák
cell based assay: suitable
átlagos részecskeméret
0.5 μm
fluoreszcencia
λex ~575 nm; λem ~610 nm
alkalmazás(ok)
cell analysis
Alkalmazás
- along with Milli-Q for fluid dynamic studies
- along with bile salts for confocal studies
- for particle encapsulation
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves