Fontos dokumentumok
L9250
Leu-Ala hydrate
Bulk package
Szinonimák:
L-Leucyl-L-alanine hydrate
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.H2O/c1-5(2)4-7(10)8(12)11-6(3)9(13)14;/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14);1H2/t6-,7-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTDFAGANYJVHDA-LEUCUCNGSA-N
WGK
WGK 3