Fontos dokumentumok
L9151
Lys-Lys-Lys-Lys-Lys
≥55% peptide basis, Bioreagent
Szinonimák:
Lys5, Pentalysine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lys-Lys-Lys-Lys-Lys, ≥55% peptide basis
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Peptide content, ~60%
koncentráció
≥55% (peptide)
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCCCC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C30H62N10O6/c31-16-6-1-11-21(36)26(41)37-22(12-2-7-17-32)27(42)38-23(13-3-8-18-33)28(43)39-24(14-4-9-19-34)29(44)40-25(30(45)46)15-5-10-20-35/h21-25H,1-20,31-36H2,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H,40,44)(H,45,46)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXPHOHNWDLRFJH-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?