Fontos dokumentumok
P8791
Polyglycine
mol wt 500-5,000
Szinonimák:
Glycine homopolymer
About This Item
Javasolt termékek
Forma
lyophilized powder
Minőségi szint
molekulatömeg
500-5,000
szín
white to light yellow
mp
300 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.