Fontos dokumentumok
G3640
Glu-Glu
≥98% (TLC)
Szinonimák:
L-α-glutamyl-L-glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glu-Glu,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O7/c11-5(1-3-7(13)14)9(17)12-6(10(18)19)2-4-8(15)16/h5-6H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOSRFJWDECSPRO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3