Fontos dokumentumok
1.05360
Millipore
L-Leucine
for biochemistry
Szinonimák:
L-Leucine, Leu
Méret kiválasztása
250 G
52 700,00 Ft
10 KG
1 050 000,00 Ft
52 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
52 700,00 Ft
10 KG
1 050 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
200-522-0
NACRES:
NA.21
52 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
pH
5.5-6.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
270-340 °C (decomposition)
oldhatóság
18.9 g/L
sűrűség
1.17 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
300‑400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Novel recombinant aminoacylase from Paraburkholderia monticola capable of N-acyl-amino acid synthesis.: Highlights the synthetic application of L-Leucine in producing N-acyl-amino acids using engineered enzymes, showcasing its industrial and biotechnological potential (Haeger et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder or shiny flakes
Appearance of solution (0.5 mol/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +12.2 to +13.2
UV-Absorption (260 nm, 0.5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.05
UV-Absorption (280 nm, 0.5 mol/l, 1 cm, hydrochloric acid 1 mol/l): ≤ 0.02
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Isoleucine: ≤ 1.0 %
other foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1