Fontos dokumentumok
K4769
Kojibiose
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZDOWFGHCNHPQD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?