Fontos dokumentumok
L7875
DL-Leucine
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Leucine, ≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
szín
white
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: soluble
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
DL-Leucine is used for the following applications:
- Used as a standard for the measurement of free amino acids
- Used in the process of tritiated leucine uptake
- Used in solution preparation (various organics were used in different combinations and concentrations to model complex surface tension effects, DL-Leucine is one of them). It is chosen due to its presence in atmospheric aerosols and ice nucleation activity as well as for its surfactant character
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.