Fontos dokumentumok
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
Szinonimák:
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
206-328-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
7.97 g/L
sűrűség
1.293 g/cm3 at 18 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1