P3288
Phosphate buffer pH 7.2 at 25 °C
for hematology and histology staining techniques
Szinonimák:
phosphate buffer
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
szín
white
pH
7.10-7.30
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Related Content
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.