Fontos dokumentumok
L5647
Lidocaine hydrochloride monohydrate
≥99% (HPLC), solid, Na⁺ channel blocker
Szinonimák:
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, Lignocaine hydrochloride monohydrate, Xylocaine hydrochloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Lidocaine hydrochloride monohydrate, solid
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
H2O: soluble
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of drug composite for the controlled delivery in vitro, evaluated by drug release profile in ultra-high performance liquid chromatography (UPLC) and as a reference standard for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).
- to record dose dependent response of sodium voltage (Nav1.7) channels in the injection-molded polymer device.
- For inhibition of glial cells in brain tissue samples.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)