Fontos dokumentumok
51471C
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium
liquid
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
IMDM
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
with 4.0 mM L-glutamine, with 25 mM HEPES
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
alkatrészek
phenol red: 15.93 mg/L
NaHCO3: 3024 mg/L
L-glutamine: 582 mg/L
HEPES: 5958 mg/L
sodium pyruvate: 110 mg/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3