Fontos dokumentumok
I6529
IMDM
With sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Iscove′s MDM, Iscoves MDM, Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium, IMDM
About This Item
Javasolt termékek
product name
Iscove′s Modified Dulbecco′s Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- human hepatocellular carcinoma (HCC) cell line HepG2 as monolayers
- to culture synovial tissue samples
- bacterial strain inoculum for stimulation of immune cell experiments
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2