Merck
SML1093
Sigma-Aldrich
Articaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Methyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)propyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Carticaine chlorhydrate, Carticaine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20N2O3S · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
320.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CSC(C(OC)=O)=C1NC(C(C)NCCC)=O.Cl
InChI
1S/C13H20N2O3S.ClH/c1-5-6-14-9(3)12(16)15-10-8(2)7-19-11(10)13(17)18-4;/h7,9,14H,5-6H2,1-4H3,(H,15,16);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDWDBGSWGNEMGJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Articaine hydrochloride helps to alleviate pain and blocks transmission of the pain signal.
Articaine is an amide local anesthetic widely used in dentistry. Articaine acts by inhibition of nerve impulse conduction by blockade of sodium channels.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effects of Lidocaine and Articaine on Neuronal Survival and Recovery.
Albalawi F, et al.
Anesthesia Progress, 65(2), 82-88 (2018)
G Batinjan et al.
International journal of oral and maxillofacial surgery, 43(12), 1503-1508 (2014-10-04)
The objective of this study was to assess the impact of low-level laser therapy on wound swelling, wound temperature changes, and oral health-related quality of life (OHRQoL) after surgical removal of impacted lower third molars. Forty patients with impacted lower