Fontos dokumentumok
324694
Sigma-Aldrich
Emodin
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC₅₀ = 18.5 µM).
Szinonimák:
Emodin, 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H10O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
270.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
orange
oldhatóság
DMSO: 1 mg/mL
aqueous base: soluble
ethanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c2c(cc(c1)O)C(=O)c3c(c(cc(c3)C)O)C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 18.5 µM). Selectively blocks the growth of v-ras transformed human bronchial epithelial cells (IC50 = 15 µM). Also suppresses HER2/neu tyrosine kinase activity in HER2/neu overexpressing breast cancer cells.
A cell-permeable, reversible, substrate competitive and potent p56lck tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 18.5 µM). Selectively blocks the growth of v-ras transformed human bronchial epithelial cells (IC50 = 14.8 µM) without affecting normal human bronchial epithelial cells, even at a concentration of 370 mM. Reported to act as an inhibitor of Tau aggregation and aid in the disassembly of PHF in vitro and in vivo.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
p56lck tyrosine kinase
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 18.5 µM against p56lck tyrosine kinase
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution in DMSO, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C. Unstable in aqueous alkali; reconstitute just prior to use.
Egyéb megjegyzések
Pickhardt, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.280, 3628.
Zhang, L., and Hung. M.C. 1996. Oncogene 12, 571.
Chan, T.C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 193, 1152.
Jayasuriya, H., et al. 1992. J. Nat. Prod.55, 696.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3