Fontos dokumentumok
S8442
SU 5416
≥98% (HPLC), powder, neuronal nitric oxide synthase inhibitor
Szinonimák:
1,3-Dihydro-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene]-2H-indol-2-one
About This Item
Javasolt termékek
product name
SU 5416, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow to yellow-orange
mp
221-222 °C
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=C2C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
InChI
1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUWDLXZGHZSWQZ-XYOKQWHBSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956) , FLT1(2321) , IGFBP1(3484) , IL2(3558) , KDR(3791) , PDGFRB(5159)
mouse ... Flt1(14254) , Kdr(16542)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology