Fontos dokumentumok
428010
Millipore
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104.
Szinonimák:
Lauroylsarcosine, Sodium Salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H28NO3 · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161902
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 M
idegen aktivitás
DNAse, RNAse, Protease, Phosphatase, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Ionic detergent used to purify membrane proteins. Also decreases transcription efficiency. Aggregation no.: 104
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable to up to 6 months at 20°C.
Egyéb megjegyzések
Rao, J.N., et al. 2009. J. Mol. Biol.390, 516.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
512.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
267 °C - closed cup