Fontos dokumentumok
359734
Calcium citrate tetrahydrate
99%
Szinonimák:
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, calcium salt (2:3), tetrahydrate, Tricalcium dicitrate tetrahydrate
Teszt
99%
Forma
powder
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC1(CC(=O)O[Ca]OC(=O)C1)C(=O)O[Ca]OC(=O)C2(O)CC(=O)O[Ca]OC(=O)C2
InChI
1S/2C6H8O7.3Ca.4H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;;3*+2;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNIZKKFWMDARJV-UHFFFAOYSA-H
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?