Fontos dokumentumok
9081-HK
Sigma-Aldrich
Human Leptin
About This Item
UNSPSC kód:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
konjugátum
125Iodine
Minőségi szint
label
125Iodine labeled
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... LEP(3952)
Általános leírás
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Alkalmazás
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Tárolás és stabilitás
2–8 °C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2