Fontos dokumentumok
9081-M
Sigma-Aldrich
Human Leptin
Szinonimák:
Leptin hormone
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
eCl@ss:
32160405
biológiai forrás
human
Minőségi szint
label
125Iodine labeled
form
solid
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... LEP(3952)
Általános leírás
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Alkalmazás
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Tárolás és stabilitás
2–8 °C
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)