Fontos dokumentumok
L5037
Leptin from rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Szinonimák:
OB
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
≤0.8 ng/mL ED50
molekulatömeg
16 kDa
szennyeződések
≤1.0 EU/μg endotoxin
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Lep(25608)
Alkalmazás
- to check the effect of intranasal nerve growth factor (NGF) on NGF activity in the spinal cord of Sprague-Dawley rats
- for validation of labelling for leptin-bearing cells of Sprague-Dawley rats
- to study the effect of leptin on STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) phosphorylation in neural population of Sprague-Dawley rats
- to study leptin response towards chemoreflex in nucleus of the solitary tract
- in rats, to check the effect of association between leptin and neuronal nitric oxide pathway on penicillin-induced epileptiform activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Human and mouse leptin share ~84% sequence identity.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Lipid Induced Insulin Resistance