Fontos dokumentumok
850095P
Avanti
Brain Lyso PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 850095P, powder
Szinonimák:
L-α-lysophosphatidylethanolamine plasmalogen (Brain, Porcine)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (850095P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850095P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC/C=C\OC[C@](O)([H])COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C23H48NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-28-21-23(25)22-30-31(26,27)29-20-18-24/h17,19,23,25H,2-16,18,20-22,24H2,1H3,(H,26,27)/b19-17-/t23-/m1/s1
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)