Fontos dokumentumok
L4021
Prolactin human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
hPRL, LTH, Lactogenic Hormone, Luteotropic Hormone, PRL
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
leírás
200 amino acid residue methionyl form of mature, recombinant human prolactin (amino acid residues 29-227).
termékcsalád
BioReagent
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.030-0.300 ng/mL EC50
molekulatömeg
predicted mol wt ~24 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
water: 0.5000 mL, clear, colorless
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PRL(5617)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3