658552
AG 1478
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, highly potent and selective inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase versus HER2-neu and platelet-derived growth factor receptor kinase.
Szinonimák:
AG 1478, 4-(3-Chloroanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1cc(ccc1)Nc2ncnc3c2cc(c(c3)OC)OC
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Epidermal growth factor receptor kinase
Figyelmeztetés
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Liu, W., et al. 1999. J. Cell Sci.112, 2409.
Eguchi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem. 273, 8890.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.48, 659.
WGK
WGK 3