Fontos dokumentumok
R0382
Retrorsine
≥90% (HPLC), powder, retronecine-type pyrrolizidine alkaloid
Szinonimák:
Retrorsin, Senecionan-11,16-Dione, 12,18-Dihydroxy- (9CI), β-Longilobine, 12,18-Dihydroxysenecionan-11,16-dione
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Retrorsine, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
mp
208-211 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
InChI
1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCJMNZRQJAVDLD-CQRYIUNCSA-N
Alkalmazás
- as a mito-inhibitory pyrrolizidine alkaloid compound to induce necrotic liver injury in rats
- to induce hepatocellular injury in rats
- to arrest endogenous hepatocyte growth in mice
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?