346003
Glucagon Receptor Antagonist II
The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor.
Szinonimák:
Glucagon Receptor Antagonist II, 2-(4-Pyridyl)-5-(4-chlorophenyl)-3-(5-bromo-2-propyloxyphenyl)pyrrole, L-168,049
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
light beige
oldhatóság
DMSO: 45 mg/mL
ethanol: 45 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1cc(c(cc1)OCCC)c2c([nH]c(c2)c4ccc(cc4)Cl)c3ccncc3
InChI
1S/C24H20BrClN2O/c1-2-13-29-23-8-5-18(25)14-20(23)21-15-22(16-3-6-19(26)7-4-16)28-24(21)17-9-11-27-12-10-17/h3-12,14-15,28H,2,13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHBOWXZOLYQFNY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glucagon Receptor
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Cascieri, M.A., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8694.
de Laszlo, S.E., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett.9, 641.
WGK
WGK 1