Fontos dokumentumok
SML0322
SR1001
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(5-(N-(4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)sulphamoyl)-4-methylthiazol-2-yl)acetamide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >5 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H13F6N3O4S2/c1-7-11(29-12(22-7)23-8(2)25)30(27,28)24-10-5-3-9(4-6-10)13(26,14(16,17)18)15(19,20)21/h3-6,24,26H,1-2H3,(H,22,23,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OZBSSKGBKHOLGA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.