Fontos dokumentumok
R8657
Razoxane
>98% (HPLC)
Szinonimák:
(±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, (±)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazinyl)propane, 1,2-Bis(3,5-dioxo-1-piperazinyl)propane, 4,4′-Propylenebis(2,6-piperazinedione), ICI 59118, ICRF 159, NSC 129943, Razoxin, Tepirone, Troxozone
Teszt
>98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: 40 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMKDZUISNHGIBY-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3