L1887
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype abortus equi
purified by gel-filtration chromatography
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype abortus equi)
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
szennyeződések
<1% Protein
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Sigma typically tests the solubility of FITC dextrans in water at concentrations at or above 25 mg/ml. Solutions should be protected from light. In vivo, FITC-dextran is stable for more than 24 hours.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.