L0770
Lectin from Pisum sativum (pea)
FITC conjugate, lyophilized powder
Szinonimák:
Pisum sativum agglutinin, PSA
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
form
lyophilized powder
hatékonyság
<20 μg per mL agglutination activity
összetétel
Protein, ≥95% biuret
a címkézés mértéke
2-4 mol FITC per mol protein (Lowry).
szennyeződések
salt, free
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.