Fontos dokumentumok
318337
Acridine Orange hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
orange
mp
284-287 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1%, clear, orange to red
λmax
492 nm
ε (extinkciós együttható)
≥14,000 at 227-233 nm in water at 0.005 g/L
≥35000 at 265-271 nm in water at 0.005 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH.H2O/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;/h5-11H,1-4H3;1H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUAAUEXLEKAEQC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to stain intracellular acidic vesicles.
- to measure lysosomal membrane permeability (LMP).
- or autophagy detection.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?